Få mere at vide
N-methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664785 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10493034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61946DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-22-2
Molekylær formel C7H15NS
Molekylvægt (g/mol) 145.264
MDL nummer MFCD09879924
InChI nøgle FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
IUPAC navn N-methyl-1-(thian-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.27
Procent renhed 97%