Få mere at vide
N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10695155
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695155 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10796905 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695155 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29946CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 439081-52-4
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.20
MDL nummer MFCD06739009
InChI nøgle WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
IUPAC navn N-methyl-1-(oxan-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%