Få mere at vide
N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10717695 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367544 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 7179-93-3
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD09040652
InChI nøgle ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxolan-3-ylmethyl amine, n-methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrofuran-3-yl methanamine, methyl oxolan-3-yl methyl amine, n-methyl-n-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, 3-methylamino methyl tetrahydrofuran, methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, methyl-tetrahydro-furan-3-ylmethyl-amine, n-methyl-1-tetrahydro-3-furanyl methanamine
PubChem CID 16228714
IUPAC navn N-methyl-1-(oxolan-3-yl)methanamin
SMIL CNCC1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%