Få mere at vide
N-Methyl Serotonin Oxalate Salt, TRC
Artikelnummer. 30468869
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30468869 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30468869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32659510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl Serotonin Oxalate salt
CAS 1975-81-1
Molekylær formel C11 H14 N2 O . C2 H2 O4
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, ethanedioate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, ethanedioate (1:1) (salt) (9CI), Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, oxalate (1:1) (salt) (8CI), N-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrogen oxalate, N-Methylserotonin oxalate, NSC 91541
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O.C2H2O4/c1-12-5-4-8-7-13-11-3-2-9(14)6-10(8)11;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-7,12-14H,4-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL CNCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Formel vægt 280.1059