missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Picolinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Picolinamide |
| CAS | 6144-78-1 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Picolinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-2-pyridinecarboxamide, N-Methylpicolinamide, N-Methylpyridine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?