missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide |
| CAS | 68259-15-4 |
| Molekylær formel | C7 H4 F13 N O2 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-Methylperfluorohexane Sulfonamide, 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-methyl- (9CI, ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-N-methyl-1-hexanesulfonamide (ACI), N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide, N-Methylperfluorohexylsulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F13NO2S/c1-21-24(22,23)7(19,20)5(14,15)3(10,11)2(8,9)4(12,13)6(16,17)18/h21H,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-methylhexane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.16 |
| Formel vægt | 412.9755 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?