Få mere at vide
N-methyl pantoprazol (blanding af 1 og 3 isomerer), TRC
Artikelnummer. 30004627
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004627 50 mg
17921635 25 mg
17914565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32586650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624742-53-6
Molekylær formel C17 H17 F2 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 397.4
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1-methylbenzimidazol
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl Pantoprazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formel vægt 397.0908
Procent renhed >95%