missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Pantoprazole-d3 (Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Pantoprazole-d3 (Mixture of 1 and 3 isomers) |
| CAS | 1190008-84-4 |
| Molekylær formel | C17H14D3F2N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-(methyl-d3)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3/i1D3 |
| SMIL | COC(C(OC)=CC=N1)=C1CS(C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3N2C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC navn | 5-(difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1-(methyl-d3)-1H-benzo[d]imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.41 |
| Formel vægt | 400.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?