missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-p-tyramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyltyramine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 151.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?