Få mere at vide
N-Methyl-p-toluensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30481361
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30481361 5 g
1 options
Artikelnummer. 30481361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3303455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Molekylær formel C8 H11 N O2 S
Mængde 5 g
Synonym Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMIL CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn N,4-dimethylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 185.243
Formel vægt 185.051