missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-p-toluensulfonamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyl-p-toluensulfonamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-p-toluenesulfonamide |
| CAS | 640-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-p-toluenesulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | N,4-dimethylbenzensulfonamid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?