Få mere at vide
N-methylomeprazol (blanding af isomerer med methylerede nitrogenstoffer fra imidazol), TRC
Artikelnummer. 17971805
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17971805 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17971805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM324500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl Omeprazole (Mixture of isomers with the methylated nitrogens of imidazole)
CAS 89352-76-1+784143-42-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H21N3O3S
Mængde 100 mg
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole;
InChI formel InChI=1S/2C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-8-13(23-4)6-7-16(14)21(18)3;1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h2*6-9H,10H2,1-5H3
SMIL O=S(CC1=C(C)C(OC)=C(C)C=N1)C(N2C)=NC3=C2C=CC(OC)=C3.O=S(CC4=C(C)C(OC)=C(C)C=N4)C5=NC6=C(N5C)C=C(OC)C=C6
Molekylvægt (g/mol) 359.44
Formel vægt 259.13
Procent renhed >95%