Få mere at vide
N-Methyl-o-phenylendiamin, dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30469724
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469724 50 g
30465316 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32589150G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25148-68-9
Molekylær formel C7 H10 N2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 195.09
Synonym Telmisartan Ksm Ii
IUPAC navn 2-N-methylbenzen-1,2-diamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CNc1ccccc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
Formel vægt 194.0378