missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-o-phenylenediamine-d3 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-o-phenylenediamine-d3, Dihydrochloride |
| CAS | 1432060-12-2 |
| Molekylær formel | C7H9D3Cl2N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydroch, loride, N-Methyl-o-phenylenediamine Dihydrochloride, 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C=CC=C1)N.Cl.Cl |
| IUPAC navn | N1-(methyl-d3)benzene-1,2-diamine dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.11 |
| Formel vægt | 197.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?