missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-N-vinylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-vinylacetamide |
| CAS | 3195-78-6 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Methyl-N-vinylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | CN(C=C)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-ethenyl-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.13 |
| Formel vægt | 99.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?