Få mere at vide
N-Methyl-N-vinylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323800
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323800 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323800 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15147700
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-vinylacetamide
CAS 3195-78-6
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-N-vinylacetamide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
SMIL CN(C=C)C(=O)C
IUPAC navn N-ethenyl-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 99.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 99.0684 g/mol