Få mere at vide
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30475272
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30475272 5 g
1 options
Artikelnummer. 30475272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3219855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
CAS 7449-74-3
Molekylær formel C6H15NOSi
Mængde 5 g
Synonym N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435
InChI formel InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3
SMIL CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 145.27
Formel vægt 145.0923