Få mere at vide
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30474425
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30474425 10 g
1 options
Artikelnummer. 30474425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32198510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
CAS 7449-74-3
Molekylær formel C6H15NOSi
Mængde 10 g
Synonym N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435
InChI formel InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3
SMIL CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 145.27
Formel vægt 145.0923