Få mere at vide
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamid, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 48 °C til 49 °C (11 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide |
| Mængde | 10 g |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Brydningsindeks | 1.439 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.906 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 506975 |
| Formel vægt | 145.28 |
| Show More |