Få mere at vide
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamid, 98%
Artikelnummer. 11366786
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366786 2 g 2g
11376786 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04101.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145,277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7449-74-3
Molekylær formel C6H15NOSi
Molekylvægt (g/mol) 145.277
MDL nummer MFCD00040758
InChI nøgle QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
PubChem CID 81953
IUPAC navn N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
SMIL CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 48°C to 49°C (11mmHg)
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Mængde 2 g
FN nummer UN1993
Beilstein 506975
Flammepunkt 48°C (118°F)
Formel vægt 145.28
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.439
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.906