Få mere at vide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, TRC
Artikelnummer. 30465757
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30465757 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30465757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331125100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MSFTA
CAS 24589-78-4
Molekylær formel C6 H12 F3 N O Si
Mængde 100 mg
Synonym MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
InChI formel InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
SMIL CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Formel vægt 199.064