missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 24589-78-4 |
| Tæthed | 1.085 g/cm3 |
| Kogepunkt | 130°C to 132°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000411 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, MSTFA, N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?