Få mere at vide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide-d9 (MSTFA-d9) |
| CAS | 945623-67-6 |
| Molekylær formel | C6 2H9 H3 F3 N O Si |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3/i2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-[tris(trideuteriomethyl)silyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vægt | 208.1205 |