Få mere at vide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97%
Artikelnummer. 11454514
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454514 100 g 100g
11434514 5 g 5g
11444514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13141.22
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199,25 g/mol
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som et silyleringsreagens, der danner flygtige derivater til GC-MS-analyse. Det virker som et farmaceutisk mellemprodukt og metabolit af Famprofazon hos mennesker. Det bruges også til påvisning af steroidhormoner 17-alfa-ethynylestradiol og østron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som et silyleringsreagens, der danner flygtige derivater til GC-MS-analyse. Det virker som et farmaceutisk mellemprodukt og metabolit af Famprofazon hos mennesker. Det bruges også til påvisning af steroidhormoner 17-alfa-ethynylestradiol og østron.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24589-78-4
Molekylær formel C6H12F3NOSi
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD00000411
InChI nøgle MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
SMIL CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Tæthed 1.076
Kogepunkt 130 °C til 132 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Brydningsindeks 1.38
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1941550
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%