Få mere at vide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97%
Beskrivelse
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som et silyleringsreagens, der danner flygtige derivater til GC-MS-analyse. Det virker som et farmaceutisk mellemprodukt og metabolit af Famprofazon hos mennesker. Det bruges også til påvisning af steroidhormoner 17-alfa-ethynylestradiol og østron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som et silyleringsreagens, der danner flygtige derivater til GC-MS-analyse. Det virker som et farmaceutisk mellemprodukt og metabolit af Famprofazon hos mennesker. Det bruges også til påvisning af steroidhormoner 17-alfa-ethynylestradiol og østron.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Tæthed | 1.076 |
| Kogepunkt | 130°C to 132°C |
| Flammepunkt | 25°C (77°F) |
| Brydningsindeks | 1.38 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1941550 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide