Få mere at vide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 97%
Artikelnummer. 10236850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10236850 25 g Glasflaske 25g
10226850 5 g Glasflaske 5g
10781394 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10236850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221580250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24589-78-4
Molekylær formel C6H12F3NOSi
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD00000411
InChI nøgle MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
SMIL CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 130,0 °C til 132,0 °C
Flammepunkt 25 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Brydningsindeks 1,3782 til 1,3802
Mængde 25 g
FN nummer 2920
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.