missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylamine, TRC

Artikelnummer. 30470925
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470925 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330905500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylami
CAS 1076198-60-1
Molekylær formel C19 H20 F3 N O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20F3NO3/c1-23(18(24)19(20,21)22)11-10-14-8-9-16(17(12-14)25-2)26-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3
SMIL COc1cc(CCN(C)C(=O)C(F)(F)F)ccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 2,2,2-trifluoro-N-[2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 367.36
Formel vægt 367.1395
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.