Få mere at vide
N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylami |
| CAS | 1076198-60-1 |
| Molekylær formel | C19 H20 F3 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO3/c1-23(18(24)19(20,21)22)11-10-14-8-9-16(17(12-14)25-2)26-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CCN(C)C(=O)C(F)(F)F)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.36 |
| Formel vægt | 367.1395 |