Få mere at vide
N-methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10778045 1 g 1g
10366844 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04546DA
Kemiske identifikatorer
CAS 179873-36-0
Molekylær formel C11H12N2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
MDL nummer MFCD06738897
InChI nøgle IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
IUPAC navn N-methyl-1-quinolin-6-ylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 172.23
Procent renhed 95%