Få mere at vide
N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| CAS | 52781-01-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, Ethanediamide, N-methyl-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)-ethanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-9-7(12)8(13)11-6-4-2-3-5-10-6/h2-5H,1H3,(H,9,12)(H,10,11,13) |
| SMIL | CNC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC navn | N-methyl-N'-pyridin-2-yloxamide |
| Vis mere |