Få mere at vide
N-methyl-n-octylamin, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-n-octylamine |
| Tæthed | 0.79 |
| Kogepunkt | 68 °C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Lineær formel | CH3(CH2)7NHCH3 |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 143.27 |
| Show More |