Få mere at vide
N-methyl-n-octylamin, 97+%
Artikelnummer. 11329435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329435 5 g 5g
11339435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18639.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143,274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2439-54-5
Molekylær formel C9H21N
Molekylvægt (g/mol) 143.274
MDL nummer MFCD00048927
InChI nøgle SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC navn N-methyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-n-octylamine
Tæthed 0.79
Kogepunkt 68°C (8 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lineær formel CH3(CH2)7NHCH3
Brydningsindeks 1.427
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 143.27
Procent renhed 98%