Få mere at vide
N-Methyl-N-(o-aminophenyl)anthranilic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(o-aminophenyl)anthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1346601-40-8 |
| Molekylær formel | C15H16N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-(o-aminophenyl)amino Benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-17(14-10-6-4-8-12(14)16)13-9-5-3-7-11(13)15(18)19-2/h3-10H,16H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1N(C)c2ccccc2N |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-amino-N-methylanilino)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1212 |