missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-N-nitrosourethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-nitrosourethane |
| CAS | 615-53-2 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methylnitrosocarbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-Methylnitrosocarbamate, Methylnitrosourethane, Nitrosomethylurethane, NMU, NSC 2860 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-3-9-4(7)6(2)5-8/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N(C)N=O |
| IUPAC navn | ethyl N-methyl-N-nitrosocarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.1179 |
| Formel vægt | 132.0535 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?