Få mere at vide
N-Methyl-N'-nitrosopiperazin, TRC
Artikelnummer. 18003350
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18003350 50 mg
18053650 10 mg
18072150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32580050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16339-07-4
Molekylær formel C5 H11 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym Piperazine, 1-methyl-4-nitroso-, 1-Methyl-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-methylpiperazine, N-Nitroso-N'-methylpiperazine, NSC 523886
IUPAC navn 1-methyl-4-nitrosopiperazin
SMIL CN1CCN(CC1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N'-nitrosopiperazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3
Formel vægt 129.0902
Procent renhed >95%