Få mere at vide
N-Methyl-N'-nitrosopiperazine-d4, TRC
Artikelnummer. 30464370
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30464370 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30464370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32580325MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N'-nitrosopiperazine-d4
CAS 756524-88-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C5 2H4 H7 N3 O
Mængde 25 mg
Synonym 1-Methyl-4-nitrosopiperazine-d4, 1-Nitroso-4-methylpiperazine-d4, N-Nitroso-N'-methylpiperazine-d4, NSC 523886-d4, 4-Methyl-1-nitroso-piperazine-2,2,6,6-d4
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i4D2,5D2
SMIL [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1N=O
IUPAC navn 2,2,6,6-tetradeuterio-4-methyl-1-nitrosopiperazine
Molekylvægt (g/mol) 133.185
Formel vægt 133.115
Procent renhed >95