Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso Urea (Wetted with water >20%), TRC
Artikelnummer. 30464620
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30464620 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3258151G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitrosourea
CAS 684-93-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 H5 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym Urea, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitrosourea (ACI), Urea, 1-methyl-1-nitroso- (6CI, 8CI), 1-Methyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-methylurea, Methylnitrosourea, MNU, N-Nitroso-N-methylcarbamide, N-Nitroso-N-methylurea, Nitrosomethylurea, NMH, NMM, NMU, NSC 23909
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c1-5(4-7)2(3)6/h1H3,(H2,3,6)
SMIL CN(N=O)C(=O)N
IUPAC navn 1-methyl-1-nitrosourea
Molekylvægt (g/mol) 103.08
Formel vægt 103.0382
Procent renhed >95