Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso Urea (Wetted with water >20%), TRC
Artikelnummer. 30471313
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471313 5 g
30468186 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3258155G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitrosourea
CAS 684-93-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 H5 N3 O2
Mængde 5 g
Synonym Urea, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitrosourea (ACI), Urea, 1-methyl-1-nitroso- (6CI, 8CI), 1-Methyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-methylurea, Methylnitrosourea, MNU, N-Nitroso-N-methylcarbamide, N-Nitroso-N-methylurea, Nitrosomethylurea, NMH, NMM, NMU, NSC 23909
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c1-5(4-7)2(3)6/h1H3,(H2,3,6)
SMIL CN(N=O)C(=O)N
IUPAC navn 1-methyl-1-nitrosourea
Molekylvægt (g/mol) 103.08
Formel vægt 103.0382
Procent renhed >95