Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso-ethenamin, TRC
Artikelnummer. 30138349
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138349 500 mg
30136656 250 mg
30041095 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM340995500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-40-0
Molekylær formel C3H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
IUPAC navn N-ethenyl-N-methylnitrous amid
SMIL CN(C=C)N=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Formel vægt 86.048
Procent renhed >95%