Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso-benzeneethanamine, TRC
Artikelnummer. 30040742
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040742 25 mg
30041319 100 mg
30003388 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM37135025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13256-11-6
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.21
Synonym Methylphenylethylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine
IUPAC navn N-methyl-N-phenethylnitrous amide
SMIL O=NN(C)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitroso-benzeneethanamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(10-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Formel vægt 164.09
Procent renhed >95%