Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso-2-propanamin, TRC
Artikelnummer. 30005325
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005325 2.5 g 2.5g
30011625 250 mg -
30003450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3508002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30533-08-5
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
Synonym 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
IUPAC navn N-methyl-N-propan-2-ylnitrous-amid
SMIL CC(C)N(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Formel vægt 102.0793
Procent renhed >95%