Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamin, TRC
Artikelnummer. 30138189
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138189 250 mg
30010512 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325200250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69112-94-3
Molekylær formel C19 H40 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 312.53
Synonym N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
IUPAC navn N-methyl-N-oktadsylylnitro amid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Formel vægt 312.3141
Procent renhed >95%