Få mere at vide
N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamin, TRC
Artikelnummer. 30136910
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136910 100 mg
30004499 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325190100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98648-34-1
Molekylær formel C17 H36 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Synonym N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
IUPAC navn N-hexadecyl-N-methylnitrous-amid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Formel vægt 284.2828