Få mere at vide
N'-Methyl-N,N-diphenylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,1-diphenylurea |
| CAS | 13114-72-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Temozolomide Related Compound B, N'-Methyl-N,N-diphenylurea, Urea','3-methyl-1,1-diphenyl-, 3-Methyl-1,1-diphenyl-urea, Acardit II, Acardite II, Akardit II, Akardite II, N-Methyl-N',N'-diphenylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17) |
| SMIL | CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methyl-1,1-diphenylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Vis mere |