Få mere at vide
N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine Trihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3.3ClH/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;;;/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H |
| Formel vægt | 349.0879 |
| Procent renhed | >95% |