Få mere at vide
N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 241.1579 |
| Procent renhed | >95% |