Få mere at vide
N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine-d3 |
| CAS | 244094-71-1 |
| Molekylær formel | C15H16D3N3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(Methyl-d3)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine, (Methyl-d3)bis(2-pyridylethyl)amine, N-(Methyl-d3)bis[2-(2-pyridylethyl)]amine, NSC 19005-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.35 |
| Formel vægt | 244.1767 |