Få mere at vide
N-Methyl-N-formylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 18013130
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18013130 100 mg
17989739 250 mg
18012830 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304075100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 758-17-8
Molekylær formel C2 H6 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 74.082
Synonym 1-Formyl-1-methylhydrazine, 1-Methyl-1-formylhydrazide, 2-Methyl-2-formylhydrazine, N-Formyl-N-methylhydrazine, Formic Acid 1-Methylhydrazide, 1-Methylhydrazinecarboxaldehyde
IUPAC navn N-amino-N-methylformamid
SMIL CN(N)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-formylhydrazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(3)2-5/h2H,3H2,1H3
Formel vægt 74.048