Få mere at vide
N-methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585744
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10585744 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10652675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-14-6
Molekylær formel C11H17N3
Molekylvægt (g/mol) 191.278
MDL nummer MFCD09025832
InChI nøgle GGQYFTXRIMPZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-pyrrolidinyl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine, n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl-1-6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinyl methanamine, n-methyl-1-6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 24229485
IUPAC navn N-methyl-1-(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanamin
SMIL CNCC1=NC(=CC=C1)N2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%