Få mere at vide
N-methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amin 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10281893
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10281893 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10630404 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10281893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38346DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-30-5
Molekylær formel C11H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 207.28
MDL nummer MFCD08435863
InChI nøgle CULRQHZBTPUFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-4-morpholinyl, n-methyl-1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 18525740
SMIL CNCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl({[6-(morpholin-4-yl)pyridin-2-yl]methyl})amin
Formel vægt 207.28
Procent renhed 90%